Principaux documents
94481
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyethoxy)-2-methyl-2-propanol
≥98.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.422
Densité
0.953 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCCOCC(C)(C)O
InChI
1S/C7H16O3/c1-7(2,8)6-10-5-4-9-3/h8H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
SIUWDFVMEASCRP-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Stable precursor for a watersoluble unstable Boc reagent, e.g. the chloroformate
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
C. Birr
Solid Phase Synth. and Combinat. Libr., Coll. Papers, 5th Intl. Synmp., 82-82 (1998)