940143
Copper(II) nitrate trihydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Copper dinitrate trihydrate, Copper(2+) nitrate trihydrate, Cupric nitrate trihydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
(iodometric, redox titration)
≥99.9% trace metals basis
Forme
(Crystal or Powder)
Solubilité
water: soluble
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤20 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
Traces de cations
Al: ≤10 ppm
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤10 ppm
Cr: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤10 ppm
Mn: ≤10 ppm
Na: ≤30 ppm
Ni: ≤10 ppm
Pb: ≤10 ppm
Si: ≤10 ppm
Zn: ≤10 ppm
Chaîne SMILES
[Cu+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O
Clé InChI
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable