Key Documents
93956
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine
≥98.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-2-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.5% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
N[C@H](Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-3-1-6(2-4-7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m1/s1
Clé InChI
CRFFPDBJLGAGQL-MRVPVSSYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable