Principaux documents
47835
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-CF3)-OH
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
1 G
438,00 $
438,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
438,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H20F3NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
438,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -37±2°, c = 1 in DMF
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pf
127-130 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(O)[C@@H](NC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)CC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4
InChI
1S/C25H20F3NO4/c26-25(27,28)16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(30)31)29-24(32)33-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,29,32)(H,30,31)/t22-/m0/s1
Clé InChI
YMEGJWTUWMVZPD-QFIPXVFZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable