936650
Lithium perchlorate
Technipur®, battery grade, dry, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lithium cloricum, Lithium salt, Perchloric acid
3 410,00 $
About This Item
3 410,00 $
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
dry
powder and chunks
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
236 °C (lit.)
Solubilité
water: 106.4 g/L at 20 °C
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable