Principaux documents
936413
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-Cit-OH
≥95%
Synonyme(s) :
(S)-2-((S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-methylbutanamido)-5-ureidopentanoicacid, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-L-ornithine (ACI), L-Ornithine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-, L-Ornithine, N5-(aminocarbonyl)-N2-[N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl]- (ZCI)
500 MG
166,00 $
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
166,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H32N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
496.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Couleur
white to beige
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C(OC(N[C@H](C(N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O)=O)C(C)C)=O)C1C=2C(C=3C1=CC=CC3)=CC=CC2
InChI
InChI=1S/C26H32N4O6/c1-15(2)22(23(31)29-21(24(32)33)12-7-13-28-25(27)34)30-26(35)36-14-20-18-10-5-3-8-16(18)17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,15,20-22H,7,12-14H2,1-2H3,(H,29,31)(H,30,35)(H,32,33)(H3,27,28,34)/t21-,22-/m0/s1
Clé InChI
ZJLNQOIFTYLCHC-VXKWHMMOSA-N
Application
This is a cathepsin cleavable linker used in bioconjugation, specifically in the construction of antibody drug conjugates (ADC & Bioconjugation).
Caractéristiques et avantages
Fmoc-Val-Cit-OH is a cleavable ADC linker used in the synthesis of antibody-drug conjugates (ADC). The Val-Cit is specifically cleaved by cathepsin B.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Cryptophycin-55/52 based antibody-drug conjugates: Synthesis, efficacy, and mode of action studies
Lai Q, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 199, 112364-112364 (2020)
EGFR Targeted Cetuximab-Valine-Citrulline (vc)-Doxorubicin Immunoconjugates- Loaded Bovine Serum Albumin (BSA) Nanoparticles for Colorectal Tumor Therapy
Ye Z, et al.
International journal of nanomedicine, 26, 2443-2459 (2021)