Documents
936146
Sigma-Aldrich
RUMeIPr
≥95%
Synonyme(s) :
2-(2,6-Diisopropylphenyl)-5-(dimethylamino)-2H-imidazo[1,5-a]pyridin-4-ium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H28ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.92
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
CC(C1=CC=CC(C(C)C)=C1N2C=[N+]3C(C=CC=C3N(C)C)=C2)C.[Cl-]
Application
RUMeIPr is a NHC ligand developed by the Szostak Group. This NHC analogue of the priviledged DalPhos scaffold has been used in the following reactions: Au-catalyzed C-C coupling, Au-catalyzed C-N coupling, and Au-catalyzed hydroamination of internal alkynes.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable