935441
Aldehyde functionalized hyaluronic acid
Degree of functionalization ~20%
Synonyme(s) :
HA-A, Hyaluronic acid, Hyluronic acid aldehyde, Oxidized hyaluronic acid
377,00 $
About This Item
377,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
powder or chunks (or fibers)
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Coupling capabilities with primary amines
- Biocompatible functionalized natural polymer
- Promotes a variety of cellular and tissue functions
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable