934801
Glycidol chitosan
Degree of functionalization > 80%
Synonyme(s) :
Dihydroxypropyl chitosan, Glycolchitosan, glycol chitosan
409,00 $
About This Item
409,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
powder or chunks (or fibres)
Couleur
white to off-white
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- Hydrogels
- Tissue engineering
- Bioprinting
- Drug delivery system
Caractéristiques et avantages
- Naturally derived biopolymer
- Cationic
- Enhanced solubility
- Tunable precursor material
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable