933767
Silicon
nanoparticles, 40 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Synonyme(s) :
SiNPs, Silicon nanopowder
551,00 $
About This Item
551,00 $
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Description
Application: Battery Manufacturing
Essai
≥99% trace metals basis
Forme
nanoparticles
powder or crystals
Composition
(Si)
Conditions de stockage
(Avoid contact with skin and eyes. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Taille moy. des particules
40 nm
pb
2355 °C (lit.)
Pf
1410 °C (lit.)
Densité
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
0.07‑0.08 g/cm3
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clé InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Low Particle Size
- High Surface Area
- Consistent Quality
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable