Unfortunately, the maximum solubility concentration in chlorobenzene is not determined.
932418
Poly[bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine]
Synonyme(s) :
PTAA, Poly[[(2,4,6-trimethylphenyl)imino][1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl]
327,00 $
About This Item
327,00 $
Produits recommandés
Description
μh ≈ 10-2 to 10−3 cm2 V−1 s−1
Niveau de qualité
Poids mol.
Mw 20,000-100,000 by GPC
Solubilité
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
388 nm±5 nm in dichloromethane
Fluorescence
λex 414-434 nm in dichloromethane
Énergie orbitale
HOMO 5.3 eV
LUMO 2.3 eV
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
What is the maximum solubility of PTAA in chlorobenzene