Principaux documents
931691
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-Nal25N-OH
Novabiochem®, ≥95%
Synonyme(s) :
(αS)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-6-quinolinepropanoic acid
500 MG
483,00 $
483,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
483,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H22N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
483,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](Cc4cc5c(nccc5)cc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
Clé InChI
SDOCAXUVRCYHEN-VWLOTQADSA-N
Application
Fmoc-L-Nal25N-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Informations légales
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable