Principaux documents
931632
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-H2PyrmOMe-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
(αS)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-5-methoxy-2-pyrimidinebutanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H23N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Application
Fmoc-L-H2PyrmOMe-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Informations légales
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable