Principaux documents
929786
Sigma-Aldrich
PCL-PEG-PCL diacrylate
PCL average Mn 200, PEG average Mn 1000
Synonyme(s) :
Biodegradable triblock copolymer, PCL-b-PEG-b-PCL, PEG hydrogel, Polyethylene glycol, acrylate-PCL-PEG-PCL-acrylate
500 MG
654,00 $
654,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
654,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C2H3O2(C6H10O2)x(C2H4O)y(OC6H10O)zOC2H3
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.25
654,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
low-melting solid
Niveau de qualité
Poids mol.
PCL average Mn 200
PEG average Mn 1000
Contient
MEHQ as stabilizer
Couleur
white to off-white
Extrémité Ω
acrylate
Extrémité α
acrylate
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(OCCOC(CCCCCOC(C=C)=O)=O)CCCCCOC(C=C)=O
InChI
1S/C20H30O8/c1-3-17(21)25-13-9-5-7-11-19(23)27-15-16-28-20(24)12-8-6-10-14-26-18(22)4-2/h3-4H,1-2,5-16H2
Clé InChI
PCLZPCUCIICUMZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
PCL-PEG-PCL diacrylate, average Mn 100-1000-100, is a functionalized, amphiphilic triblock copolymer composed of a central hydrophilic, biocompatible poly(ethylene glycol) (PEG) block and two terminal hydrophobic, biodegradable poly(caprolactone) (PCL) blocks. PCL-PEG-PCL diacrylate can be crosslinked via free radical polymerization and/or photopolymerization to form a crosslinked hydrogel network. Hydrolysis of the esters of the PCL blocks permits degradation of the crosslinked networks.
Application
  • Tissue engineering
  • 3D printing
  • Drug delivery
Caractéristiques et avantages
  • PCL-PEG-PCL triblock copolymer
  • Hydrolytically degradable PCL blocks
  • Acrylate functional groups permit photopolymerization
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable