Documents
929425
Sigma-Aldrich
Memantine-(dimethyl-d6) hydrochloride
≥97 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12D6H16ClN
Poids moléculaire :
221.80
Code UNSPSC :
12352114
Nomenclature NACRES :
NA.74
Pureté isotopique
≥97 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (CP)
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable