929360
Opto-pomalidomide
≥95%
Synonyme(s) :
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl 3-(4-amino-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-2,6-dioxopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
ligand
pomalidomide
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC1=C2C(C(N(C2=O)C3C(N(C(CC3)=O)C(OCC4=C(C=C(C(OC)=C4)OC)[N+]([O-])=O)=O)=O)=O)=CC=C1
InChI
1S/C23H20N4O10/c1-35-16-8-11(15(27(33)34)9-17(16)36-2)10-37-23(32)26-18(28)7-6-14(21(26)30)25-20(29)12-4-3-5-13(24)19(12)22(25)31/h3-5,8-9,14H,6-7,10,24H2,1-2H3
Clé InChI
VIMWIXPVAGZBOD-UHFFFAOYSA-N
Application
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable