928038
Ready-to-Cast LiCoO2 Slurry for Lithium ion battery
Synonyme(s) :
Battery_Electrode_RTU_Slurry, Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery, LiCoO2 ink, Lithium cobalt oxide ink
652,00 $
About This Item
652,00 $
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Type
(cathode materials)
Forme
paste
Composition
LiCoO2
>40 wt% active material
45-60 wt% solid content
Impuretés
<0.5% H2O
Application(s)
battery manufacturing
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F
Point d'éclair (°C)
89 °C