Principaux documents
927791
Sigma-Aldrich
Bis(di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine)dichloropalladium(II) ChemBeads
Synonyme(s) :
(A-taPhos)2PdCl2, Pd(amphos)Cl2
1 G
199,00 $
199,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
199,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H56Cl2N2P2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
708.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.21
199,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Composition
~ 5 wt.% loading of catalyst
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Chaîne SMILES 
Cl[Pd]Cl.CN(C)c1ccc(cc1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)c2ccc(cc2)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C16H28NP.2ClH.Pd/c2*1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8;;;/h2*9-12H,1-8H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L
Application
Application Guide for Palladium Catalyzed Cross-Coupling Reactions
Palladium-catalyzed coupling of iodo-α-β-unsaturated esters to afford tetrasubstituted olefins
ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Learn more about ChemBeads products
For larger scale uses, product also available in powdered form (678740)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.