Principaux documents
927767
3-Bromopyruvic acid-d3
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3D3BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.98
Code UNSPSC :
12352106
Pureté isotopique
≥97 atom % D
Essai
≥97% (CP)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
BrC([2H])([2H])C(C(O[2H])=O)=O
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable