Principaux documents
927082
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(Cy-BQ)
greener alternative
≥95%
Synonyme(s) :
(1,5-cyclooctadiene)([1,1′:4′,1″-tercyclohexane]-3′,6′-diene-2′,5′-dione)nickel(0)
100 MG
268,00 $
500 MG
840,00 $
268,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
268,00 $
500 MG
840,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H36NiO2
Poids moléculaire :
439.26
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
268,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
Ni(COD)(Cy-BQ) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: A Practical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable