926868
Doped graphene oxide
nitrogen-doped, powder, bio-sourced
376,00 $
About This Item
376,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Nitrogen doped graphene oxide powder, bio-sourced
Description
Shape: Sheet/flake like structure
Phase: Semi-crystalline
Niveau de qualité
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Superficie
2.4 m2/g , method- Nitrogen adsorption
Diamètre
25-30 μm (50(particle size distribution method))
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Advanced technologies for energy conversion and storage aim to improve performance and reduce environmental impact.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.