Principaux documents
924172
Sigma-Aldrich
Tris[(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl)oxy]silane
Synonyme(s) :
HSi(OCH(CF3)2)3
250 MG
195,00 $
1 G
483,00 $
195,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
195,00 $
1 G
483,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H4F18O3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
195,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n/D 1.284
Densité
1.609 g/mL
Groupe fonctionnel
fluoro
Catégories apparentées
Application
Tris[(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl)oxy]silane is a silylating reagent used to silylate the C-terminus of unprotected amino acids and peptides, allowing for coupling with N-silylated amino acids and peptides to form discrete peptide bonds using a one-pot method.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Wataru Muramatsu et al.
Journal of the American Chemical Society, 143(18), 6792-6797 (2021-05-01)
A one-pot peptide bond-forming reaction has been developed using unprotected amino acids and peptides. Two different silylating reagents, HSi[OCH(CF3)2]3 and MTBSTFA, are instrumental for the successful implementation of this approach, being used for the activation and transient masking of unprotected