923036
TpOx-p-BiPh
Synonyme(s) :
8-([1,1′-Biphenyl]-4-yl)-2,3,6,11,12-pentakis(pentyloxy)triphenyleno[1,2-d]oxazole
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
−20°C
Niveau de qualité
Description générale
Application
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.