922811
TpOx-2-Nap
Synonyme(s) :
8-(Naphthalen-2-yl)-2,3,6,11,12-pentakis(pentyloxy)triphenyleno[1,2-d]oxazole
About This Item
Produits recommandés
Bande interdite
3.57 eV, Optical, Solution state
Niveau de qualité
Solubilité
soluble (THF > 1 mg /mL, MeCN < 0.33 mg / mL, DMSO < 0.03 mg / mL, DCM > 1 mg /mL)
λmax
164,000 M-1cm-1 at 272 nm in ethyl acetate
Fluorescence
λem 494 nm, quantum yield 0.55 (pSS (nm) = 222, Fluorescence Lifetime (ns) = 5.45)
Énergie orbitale
HOMO -5.45 eV (CV)
LUMO -2.47 eV (CV)
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
- Thermal degradation onset = ∼380 °C
- Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
- Phase transition temperature:
- Heating: Crys - Colh – 96 °C, Colh - Iso – 168 °C
- Cooling: Iso - Colh – 161 °C, Colh - Crys – 43 °C
Application
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.