921599
ZnO nanoparticle ink solution
2.5 wt. %, viscosity 2.8 cP , work function 4.3 eV
Synonyme(s) :
Ink for OLED, Ink for charge selective layers in printed electronics, OPV, PV, Photodetectors, QLED, Zinc oxide ink, Zinc oxide nanoparticle dispersion
173,00 $
About This Item
173,00 $
Produits recommandés
Forme
suspension
Niveau de qualité
Concentration
2.5 wt. %
Travail d'extraction
4.3 eV
Viscosité
2.8 cP
Chaîne SMILES
[Zn]=O
InChI
1S/O.Zn
Clé InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Annealing temperature 80-120 °C.
Notes préparatoires
- Storage: In dark at room temperature
- Prior to application: Shake, ultrasonicate and (optionally) filter through 0.45 μm PTFE filter
- Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at 80-120 °C
- Thickness optimization may be necessary
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
83.3 °F
Point d'éclair (°C)
28.5 °C
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.