Principaux documents
921580
Sigma-Aldrich
ZnO nanoparticle ink solution
2.5 wt. %, viscosity 3 cP , work function 3.9 eV
Synonyme(s) :
Ink for OLED, Ink for charge selective layers in printed electronics, OPV, PV, Photodetectors, QLED, Zinc oxide ink, Zinc oxide nanoparticle dispersion
10 ML
173,00 $
173,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
173,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
ZnO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
81.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.23
173,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
suspension
Niveau de qualité
Concentration
2.5 wt. %
Travail d'extraction
3.9 eV
Viscosité
3 cP
Chaîne SMILES 
[Zn]=O
InChI
1S/O.Zn
Clé InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This zinc oxide nanoparticle ink is a nanoparticle-based printing ink allowing processing temperatures of 80-120°C. The zinc oxide nanoparticle ink is an electron selective interface layer ink containing zinc oxide (ZnO) nanoparticles in butanols. ZnO nanoparticle ink functions well as electron extraction layer (EEL) materials in solar cells
Application
This ZnO nanoparticle ink is for slot-die, spin-coating, doctor blading or inkjet printing for the use as electron transport layer in printed electronics. The ZnO nanoparticle ink is universally applicable in normal and inverted architecture.
Annealing temperature 80-120°C.
Notes préparatoires
  • Storage: In dark at room temperature
  • Prior to application: Shake, ultrasonicate and (optionally) filter through 0.45 μm PTFE filter
  • Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at 80-120°C
  • Thickness optimization may be necessary
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
80.6 °F
Point d'éclair (°C)
27 °C
Articles
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.