919209
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
oleic acid functionalized, fluorescence λem 580 nm, 5 mg/mL in toluene
Synonyme(s) :
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
5 mg/mL in toluene
Fluorescence
FWHM 23-28 nm
λem 580 nm
, quantum yield ≥70%
Groupe fonctionnel
oleic acid
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4.0 °C
Articles
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.