Please find the absorption spectrum for this product below.
900219
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 620 nm, 5 mg/mL in toluene
Synonyme(s) :
Fluorescent nanocrystals, QDs
222,00 $
About This Item
222,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
dispersion
Concentration
5 mg/mL in toluene
λmax
605 nm
Fluorescence
λem 620 nm
λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.
-
How can I see the absorption spectrum of this QDs