919195
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 650 nm, 1 mg/mL in water
Synonyme(s) :
Fluorescent nanocrystals, QDs
269,00 $
About This Item
269,00 $
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1 mg/mL in water
Fluorescence
FWHM 25-30 nm
λem 650 nm
, quantum yield ≥50%
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Attention
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.