Principaux documents
796042
Sigma-Aldrich
Silver nanoparticle ink
50 wt. %, dispersion in tripropylene glycol mono methyl ether
Synonyme(s) :
Ag ink, Conductive ink, Silver ink
5 G
237,00 $
20 G
661,00 $
237,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
237,00 $
20 G
661,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Ag
Poids moléculaire :
107.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
237,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Concentration
50 wt. %
Résistivité
≤20 μΩ-cm (after sintering at 200°C; 2h)
≤7 μΩ-cm (after sintering at 240°C; 4h)
Taille des particules
115 nm (d90)
70 nm (d50)
Tension de surface
24 dyn/cm
Viscosité
24 cP
Chaîne SMILES 
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Silver is a good conductor and resistant to oxidation. It is used in printed conductors and printable inks (based on silver nanoparticles). Nanosilver is used as an antibacterial material in filters for air and water purification, in textiles, and for wound treatment. Other large scale applications of nanosilver include metallization of solar cells, thin film electronics, sensors, and catalysts.[1]
Application
  • The ink is suitable for digital printing such as Inkjet and Aerosol systems.
  • Photovoltaic Cells
  • Printed Electronics: FPD; RFID; PCB
  • Decoration
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Bang JH, et al.
Material Matters, 7(2) null
Articles
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.