91733
Trimethylsilyl trifluoroacetate
≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
Trifluoroacetic acid trimethylsilyl ester
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Essai
≥97.0% (T)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.336 (lit.)
n20/D 1.336
pb
88-90 °C (lit.)
Densité
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H9F3O2Si/c1-11(2,3)10-4(9)5(6,7)8/h1-3H3
Clé InChI
VIYXXANHGYSBLY-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter