Principaux documents
917036
Sigma-Aldrich
Stainless steel dispensing tips
25G, 0.50″, 50/box
Synonyme(s) :
3d bioprinting consumables, Blunt needle
1 EACH
67,80 $
67,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
67,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
42182011
Nomenclature NACRES :
NB.51
67,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Description
Stainless steel dispensing tips, 25 gauge, 0.50″, red, 50/box
Application
Stainless steel dispensing tips are 25 gauge blunt needles.The tips are free of flash, burrs, and contaminants.