Principaux documents
916234
Sigma-Aldrich
5,5-Dimethyl-2-phenoxy-1,3,2-dioxaphosphorinane
≥95%
Synonyme(s) :
2,2-Dimethyl trimethylene phenyl phosphite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥95%
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Application
5,5-Dimethyl-2-phenoxy-1,3,2-dioxaphosphorinane is a phosphite ligand for Pd catalysis.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable