Principaux documents
915947
N-Acetyl-α-D-glucosamine-13C6, 15N 1-phosphate, disodium salt
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C2H1415NNa2O9P
Poids moléculaire :
352.10
Code UNSPSC :
12142200
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Essai
≥95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+7
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=P(O[13C@H]1[13C@@H]([15NH]C(C)=O)[13C@H](O)[13CH](O)[13C@@H]([13CH2]O)O1)(O[Na])O[Na]
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3