914118
Titania nanoparticles
dispersion, 5 wt. % in ethanol, 700 nm particle size
Synonyme(s) :
TiO2 nanoparticles, TiOxide
About This Item
Produits recommandés
Forme
dispersion
nanoparticles
Niveau de qualité
Concentration
5 wt. % in ethanol
Taille des particules
700 nm
InChI
1S/2O.Ti
Clé InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C