913839
2-Methylnicotinic acid imidazolide
Synonyme(s) :
(1H-imidazol-1-yl)(2-methylpyridin-3-yl)methanone, 1H-Imidazol-1-yl(2-methyl-3-pyridinyl)methanone, 3-(1H-imidazole-1-carbonyl)-2-methylpyridine, NAI, RNA SHAPE probe, RNA structure probe, mNAI
132,00 $
About This Item
132,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pf
68-72 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[n]2(cncc2)C(=O)c1c(nccc1)C
InChI
1S/C10H9N3O/c1-8-9(3-2-4-12-8)10(14)13-6-5-11-7-13/h2-7H,1H3
Clé InChI
OWQPEDNXDCVXJO-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Guidelines for SHAPE Reagent Choice and Detection Strategy for RNA Structure Probing Studies
SnapShot: RNA Structure Probing Technologies
Structural Analysis using SHALiPE to Reveal RNA G-Quadruplex Formation in Human Precursor MicroRNA
Determination of in vivo RNA structure in low-abundance transcripts
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable