Principaux documents
913103
Sigma-Aldrich
Zinc cyanide-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2N2Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.41
Code UNSPSC :
12352302
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥98% (CP)
Forme
powder
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
N#[13C][Zn][13C]#N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable