913073
Hexane-1,6-diammonium iodide
Synonyme(s) :
1,6-Hexanediamine, dihydriodide (8CI,9CI), Greatcell Solar®, Hexamethylenediamine dihydroiodide, Hexamethylenediammonium diiodide, Hexamethylenediammonium iodide, NHEXDAI
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Couleur
off-white
InChI
1S/C6H16N2.2HI/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H
Clé InChI
UBZXDFQTNLTDMC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable