Principaux documents
908886
Sigma-Aldrich
N-Cyano-4-methoxy-picolinimidamide
≥95%
Synonyme(s) :
Weix ligand
250 MG
223,00 $
1 G
626,00 $
223,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
223,00 $
1 G
626,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Nomenclature NACRES :
NA.22
223,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Pf
220-225 °C
Chaîne SMILES 
N(C(=N)c1nccc(c1)OC)C#N
InChI
1S/C8H8N4O/c1-13-6-2-3-11-7(4-6)8(10)12-5-9/h2-4H,1H3,(H2,10,12)
Clé InChI
LEWHOCRDELQPCV-UHFFFAOYSA-N
Application
This pyridyl carboxamidine ligand has been demonstrated by Daniel Weix′s lab to enable nickel-catalyzed cross-coupling of diverse basic nitrogen heterocycles with primary and secondary alkyl halides.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Eric C Hansen et al.
Nature chemistry, 8(12), 1126-1130 (2016-11-23)
Ligands are essential for controlling the reactivity and selectivity of reactions catalysed by transition metals. Access to large phosphine ligand libraries has become an essential tool for the application of metal-catalysed reactions industrially, but these existing libraries are not well