Principaux documents
907804
Sigma-Aldrich
Uric acid-2-13C,1,3,7-15N3
≥98 atom %, ≥95% (CP)
1 MG
730,00 $
730,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
730,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C413CH4N15N3O3
Poids moléculaire :
172.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.12
730,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
 13C
 15N
≥98 atom %
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1[15NH]C2=C([15NH][13C]([15NH]C2=O)=O)N1
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. What is the manufacturer suggestion for the dissolution of the product? (We are going to treat live cells with this product)
    1 answer
    1. We do not conduct solubility testing on product 907804 - Uric acid-2-13C,1,3,7-15N3.
      We would refer you to the academic literature for guidance on usage.