907049
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate
average MN 4,000 (by NMR), average MN 4,000, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, MEHQ as inhibitor, ≤150 ppm MEHQ as inhibitor
Synonyme(s) :
PEG bismethacrylate, PEG hydrogel, Polyethylene glycol, PEG dimethacrylate
420,00 $
About This Item
420,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate, average Mn 4,000, contains MEHQ as inhibitor
Forme
powder
Poids mol.
average Mn 4,000 (by NMR)
average Mn 4,000
Contient
MEHQ as inhibitor
≤150 ppm MEHQ as inhibitor
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Couleur
white to off-white
pb
>200 °C/2 mmHg (lit.)
Extrémité Ω
methacrylate
Extrémité α
methacrylate
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
Clé InChI
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable