905585
Gold nanospheres
100 nm, FITC and biotin functionalized, powder
Synonyme(s) :
Dye labeled gold nanoparticles, FITC labeled gold nanospheres, FITC tagged gold nanospheres, Fluorescein isothiocyanate labeled gold nanospheres, Fluorescent labeled gold nanoparticles
878,00 $
About This Item
878,00 $
Produits recommandés
Forme
nanospheres
powder
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable