906042
Gold nanospheres
15 nm, Cy3 and azide functionalized, powder
Synonyme(s) :
Cy3 labeled gold nanospheres, Cy3 tagged gold nanospheres, Dye labeled gold nanoparticles, Fluorescent labeled gold nanoparticles
878,00 $
About This Item
878,00 $
Produits recommandés
Forme
nanospheres
powder
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable