Principaux documents
905461
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric-d5 acid sodium salt hydrate
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4D5O3Na · xH2O
Poids moléculaire :
129.10 (anhydrous basis)
Code UNSPSC :
12352106
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
O=C(O[Na])C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable