486663
Fluoromethane-d3
99 atom % D
Synonyme(s) :
Methyl-d3 fluoride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
44.2 atm ( 21.1 °C)
Niveau de qualité
Pureté isotopique
99 atom % D
Point d'ébullition
−77.9 °C (lit.)
Pf
−141.8 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])F
InChI
1S/CH3F/c1-2/h1H3/i1D3
Clé InChI
NBVXSUQYWXRMNV-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Produits recommandés
Vanne de régulation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable