Documents
904503
Sigma-Aldrich
17β-Estradiol-2,3,4-13C3 17-undecanoate solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C3C26H44O3
Poids moléculaire :
443.64
Code UNSPSC :
12352005
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (CP)
Forme
solution
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
C[C@@]12[C@@H](OC(CCCCCCCCCC)=O)CCC1C3CCC4=C(C=[13CH][13C](O)=[13CH]4)C3CC2
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C