Principaux documents
903655
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexyl-2-norbornene
Synonyme(s) :
1-Cyclohexylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H20
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.30
Code UNSPSC :
12352200
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-H Activation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Application
1-Cyclohexyl-2-norbornene is a norbornene ligand developed in the lab of Guanbing Dong for us in norbornene/palladium catalysis. The catalytic system of 1-Cyclohexyl-2-norbornene, [PdCl(allyl)]2 (683396), and RuPhos (663131) can be used for the site-selective ortho functionalization of aryl iodides.1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable