Principaux documents
902837
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-N-(1-phenylethylidene)benzenamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.29
Code UNSPSC :
12352005
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
85 °C
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H15NO/c1-12(13-6-4-3-5-7-13)16-14-8-10-15(17-2)11-9-14/h3-11H,1-2H3
Clé InChI
WATIYJMFKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable