Principaux documents
596396
Sigma-Aldrich
Phosphoric acid-18O4 solution
~80 wt. % in H218O, 95 atom % 18O
About This Item
Formule linéaire :
H318O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom % 18O
Concentration
~80 wt. % in H218O
Changement de masse
M+8
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable