901209
N-(But-3-yn-1-yl)-4-hydrazineylbenzamide hydrochloride
Synonyme(s) :
Clickable, nucleophilic hydrazine probe
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
Température de stockage
2-8°C
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.